Learn More
Buerkle™ Spruzzatori in HDPE con vaporizzatore a pompa e tappo di sicurezza
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 ml
50 ml
100 mL
250 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
Descrizione
- Transparent for easy identification of contents
- Bottle made of HDPE, spray pump made of PP and stainless steel
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 20 ml |
| Colore | Trasparente |
| Include | Coperchio di sicurezza, vaporizzatore a pompa, copertura di protezione |
| Materiale | HDPE |
| Closure Included | Sì |
| Forma | Rotondo |
| Altezza (sistema metrico) | 85 mm |
| Materiale chiusura | Polipropilene, acciaio inox |
| Tipo di chiusura | Spray |