Learn More
Cole-Parmer™ HDPE Stackable Pail
Codice prodotto. 11785328 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11785328
Marca: Cole-Parmer™ 0627501
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Product Type Stackable Pail
Materiale HDPE
Certificazione/Conformità FDA Certified
Altezza (sistema metrico) 368.3 mm
Altezza (sistema metrico) con chiusura 368.3 mm
Quantità 1 Ea.
Larghezza (sistema metrico) 247.6 mm