Learn More
Cole-Parmer™ HDPE Stirring Paddle
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
72 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- 72-inch Long Stirring Paddle
- Larger size paddles and scrapers for mixing or taking samples from large tanks or vats
- Stirring paddles are made of high-density polyethylene (HDPE)
- Nylon scraping paddles will not scratch glass
Specifica
Specifica
| Product Type | Stirring Paddle |
| Lunghezza (sistema imperiale) lama | 6 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 72 in. |
| Larghezza (sistema imperiale) lama | 3 in. |
| Materiale | HDPE |