Learn More
BRAND™ HDPE Storage Bottle
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
10 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Constructed of high density polyethylene
- With screw cap and carrying handle
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 5 L |
| Include | Carrying Handle |
| Materiale | HDPE |
| Closure Included | Yes |
| Bocca | Narrow |
| Product Type | Storage Bottle |
| Tipo di chiusura | Screw Cap |