Learn More
Buerkle™ Polypropylene Storage and Stacking Container
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
11 L
17 L
23 L
38 L
45 L
64 L
80 L
Dimensioni (L x P x A):
400 x 300 x 120 mm
400 x 300 x 180 mm
400 x 300 x 220 mm
600 x 400 x 120 mm
600 x 400 x 180 mm
600 x 400 x 220 mm
600 x 400 x 320 mm
600 x 400 x 420 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Made of durable PP with external reinforcement ribs
- Temperature resistant from -40°C to 90°C
- According to Euro standards
- Lid and transport rollers available as accessory
Specifica
Specifica
| Product Type | Storage Case |
| Colore | Gray |
| Materiale | Polypropylene |
| Certificazione/Conformità | According to Euro standards |
| Dimensioni interne (L x P x A) | 567 x 367 x 316 mm |
| Dimensioni (L x P x A) | 600 x 400 x 320 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 320 mm |
| Altezza (sistema metrico) interno | 316 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 600 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) interno | 567 mm |
| Vedi altri risultati |