Learn More
Buerkle™ Polypropylene Storage and Stacking Container
Codice prodotto. p-8002248 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
11 L
17 L
23 L
38 L
45 L
64 L
80 L
Dimensioni (L x P x A):
400 x 300 x 120 mm
400 x 300 x 180 mm
400 x 300 x 220 mm
600 x 400 x 120 mm
600 x 400 x 180 mm
600 x 400 x 220 mm
600 x 400 x 320 mm
600 x 400 x 420 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10298700
Marca: Buerkle™ 34140111
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Buerkle™ Polypropylene Storage and Stacking Container with external reinforcement ribs.
  • Made of durable PP with external reinforcement ribs
  • Temperature resistant from -40°C to 90°C
  • According to Euro standards
  • Lid and transport rollers available as accessory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Storage Case
Colore Gray
Materiale Polypropylene
Certificazione/Conformità According to Euro standards
Dimensioni interne (L x P x A) 367 x 267 x 116 mm
Dimensioni (L x P x A) 400 x 300 x 120 mm
Altezza (sistema metrico) 120 mm
Altezza (sistema metrico) interno 116 mm
Lunghezza (sistema metrico) 400 mm
Lunghezza (sistema metrico) interno 367 mm
Volume (sistema metrico) 11 L
Larghezza (sistema metrico) 300 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 267 mm