Learn More
Masterflex™ Raccordo scanalato per connettore diritto in polietilene
Click to view available options
Da utilizzare con:
1/2 in. tubing I.D.
1/4 in. tubing I.D.
3/16 in. tubing I.D.
3/8 in. tubing I.D.
5/16 in. tubing I.D.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Designed for quick and easy assembly without tools
- Very Good chemical resistance
- Temp range: - 53 to 65°C
- Sterilize by ethylene oxide
Specifica
Specifica
| Materiale | HDPE |
| Da utilizzare con | 3/16 in. tubing I.D. |
| Quantità confezione | Confezione da 10 |
| Product Type | Adattatore portagomma |