Learn More
Masterflex™ Raccordo scanalato per connettore diritto in polietilene
Codice prodotto. 11795549
Click to view available options
Da utilizzare con:
1/2 in. tubing I.D.
1/4 in. tubing I.D.
3/16 in. tubing I.D.
3/8 in. tubing I.D.
5/16 in. tubing I.D.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11795549
Marca: Masterflex™ 3062185
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Combine these simple, economical HDPE straight connector with flexible tubing for use in your low-pressure applications (generally less than 30 psi). HDPE Straight Connector Barbed Fittings slide into soft tubing. Tubing elasticity holds the tubing onto the fitting for low-pressure installations.
  • Designed for quick and easy assembly without tools
  • Very Good chemical resistance
  • Temp range: - 53 to 65°C
  • Sterilize by ethylene oxide
Specifica
Materiale HDPE
Da utilizzare con 1/4 in. tubing I.D.
Quantità confezione Confezione da 10
Product Type Adattatore portagomma