Learn More
BRAND™ HDPE Straight Tubing Adapter
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
11 to 14mm I.D.
18 to 20.5mm I.D
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- High-density Polyethylene construction
- Straight tubing adapter includes a large and small end to accommodate many sizes.
- Hose barbs provide a secure fit.
Specifica
Specifica
| Materiale | HDPE |
| Overall Length (Metric) | 73 mm |
| Da utilizzare con | 12 to 14/18 to 20.5mm tubing I.D. |
| Quantità confezione | 10 Pack |
| Dimensioni dei tubi | 18 to 20.5mm I.D |
| Forma | Diritto |
| Product Type | Tubing Adapter |