Learn More
BRAND™ HDPE Straight Tubing Adapter
Codice prodotto. p-8001071 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
11 to 14mm I.D.
18 to 20.5mm I.D
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11828391
Marca: BRAND™ 152510
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Constructed of HDPE. Straight tubing adapter includes hose barbs for a secure fit.
  • High-density Polyethylene construction
  • Straight tubing adapter includes a large and small end to accommodate many sizes.
  • Hose barbs provide a secure fit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale HDPE
Overall Length (Metric) 73 mm
Da utilizzare con 12 to 14/18 to 20.5mm tubing I.D.
Quantità confezione 10 Pack
Dimensioni dei tubi 18 to 20.5mm I.D
Forma Diritto
Product Type Tubing Adapter