Learn More
Masterflex™ HDPE T Connector
Click to view available options
Da utilizzare con:
4.76mm
9.52mm
15.8mm
19.05mm
25.4mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) interno | 25.4 mm |
| Materiale | HDPE |
| Da utilizzare con | 25.4mm |
| Min. Operating Temperature (Metric) | -53°C |
| Quantità confezione | 10 Pack |
| Forma | T |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 65°C |
| Product Type | T-Connector |