Learn More
Masterflex™ HDPE T Connector
Codice prodotto. p-8012994
Click to view available options
Da utilizzare con:
4.76mm
9.52mm
15.8mm
19.05mm
25.4mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 12344588
Marca: Masterflex™ 3061325
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 15.8 mm
Materiale HDPE
Da utilizzare con 15.8mm
Min. Operating Temperature (Metric) -53°C
Quantità confezione 10 Pack
Forma T
Max. Operating Temperature (Metric) 65°C
Product Type T-Connector