Learn More
Masterflex™ HDPE T-Connector Barbed Fittings
Click to view available options
Da utilizzare con:
1/4 in. tubing I.D.
3/16 in. tubing I.D.
3/4 in. tubing I.D.
3/8 in. tubing I.D.
5/16 in. tubing I.D.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Use with low-pressure applications, generally less than 30 psi (2 bar)
- Manufactured from quality HDPE
- Sterilization by ethylene oxide (ETO) only
- Complete range of standard sizes available
- Provided in packs of 10
Specifica
Specifica
| Materiale | HDPE |
| Da utilizzare con | 3/16 in. tubing I.D. |
| Quantità confezione | 10 Pack |
| Metodo di sterilizzazione | Ethylene Oxide |
| Forma | T-shape |
| Product Type | Barbed Fitting |