Learn More
Cole-Parmer™ HDPE Tubing
Codice prodotto. 11730239
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
6.4 mm
9.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11730239
Marca: Cole-Parmer™ 9550102
Solo null disponibili
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 4.3 mm
Materiale HDPE
Diametro (sistema metrico) esterno 6.4 mm
Overall Length (Metric) 30.48 m
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Da utilizzare con (applicazione) General-purpose lab and industrial use
Min. Operating Temperature (Metric) -75°C
Quantità confezione 1 Each
Sterilità Sterili
Colore Semitrasparente
Pressione massima 260 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 66°C