Learn More
Buerkle™ HDPE Universal Storage Containers
Codice prodotto. 10040521 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
29 L
48 L
94 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Attention! Make sure to pay attention to the List of Chemical Resistance!
Codice prodotto. 10040521
Marca: Buerkle™ 34180129
Attention! Make sure to pay attention to the List of Chemical Resistance!
Practical storage containers with closed gripping edges for safe transport of pourable or liquid contents. Rounded inner edges and smooth inner surfaces for easycleaningenable use in the food stuffs/hygiene sector.
  • HDPE, white
  • Can be stacked
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 29 L
Certificazione/Conformità Regulation (EC) No 1935/2004, Regulation (EU) 10/2011
Descrizione Smooth inner finish
Colore White
Materiale HDPE
Forma Rettangolare
Da utilizzare con (applicazione) Food Stuffs and Hygiene Sector
Tipo di montaggio Stackable
Product Type Storage Container
Sovrapponibile Si
Dimensioni (L x P x A) 660 x 450 x 130 mm
Lunghezza (sistema metrico) 660 mm
Larghezza (sistema metrico) 450 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 400 mm
Altezza (sistema metrico) 130 mm
Altezza (sistema metrico) interno 120 mm