Learn More
VITLAB™ Transparent HDPE Wide-Mouth Bottles with High Shoulders
Codice prodotto. p-8007686
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
Dimensione chiusura:
GL 32
GL 50
Dimensioni (L x P x A):
46 x 46 x 78 mm
80 x 80 x 83 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 24
Codice prodotto. 15212969
Marca: VITLAB™ 92489
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
VITLAB™ Transparent HDPE Wide-Mouth Bottles with High Shoulders offer a small footprint due to their square cross-section and profile. They are ideal for powders and paste-like materials and are supplied with an LDPE screw cap.
  • Product Type: Storage Bottle
  • Description: Wide Mouth, High Shoulders
  • Material: HDPE (Bottle), LDPE (Cap)
  • Shape: Square
  • Includes: Screw Cap
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Capacità (sistema imperiale) 3.4 oz.
Colore Transparent
Dimensioni (L x P x A) 46 x 46 x 78 mm
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for powders and paste-like materials
Include With Polypropylene Screw Cap
Materiale HDPE
Lunghezza (sistema metrico) 46 mm
Sterilità Non sterile
Larghezza (sistema metrico) 46 mm
Closure Included
Monouso Reusable
Graduated No
Bocca Larga
Forma Pozzetti quadrati
Altezza (sistema metrico) 78 mm
Product Type Storage Bottle
Larghezza (sistema imperiale) 1.8 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 1.8 in.
Altezza (sistema imperiale) 3.1 in.
Materiale chiusura LDPE
Dimensione chiusura GL 32
Tipo di chiusura Screw Cap