Learn More
Buerkle™ HDPE Wide Mouth Disposal Keg Container
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3.6 L
6 L
10 L
26 L
34 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Made of HDPE
- Temperature resistant from -20 °C to +80 °C
- UN transport approval for solids 1H2/X
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 34 L |
| Descrizione | Wide mouth container |
| Materiale | HDPE |
| Altezza (sistema metrico) | 449 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 338 mm |