Learn More
Buerkle™ HDPE Wide Mouth Disposal Keg Container
Codice prodotto. 10488331 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3.6 L
6 L
10 L
26 L
34 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10488331
Marca: Buerkle™ 11050010
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
HDPE Wide Mouth Disposal Keg Container for disposal or storage of powders, granulates and liquids. Can be closed tightly and sealed. The containers have an UN transport approval for solids.
  • Made of HDPE
  • Temperature resistant from -20 °C to +80 °C
  • UN transport approval for solids 1H2/X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 10 L
Descrizione Wide mouth container
Materiale HDPE
Altezza (sistema metrico) 238 mm
Diametro (sistema metrico) 274 mm