Learn More
Buerkle™ HDPE, Wide Neck Jerry Can with Threaded Connector
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 l
10 L
20 L
30 L
Dimensioni (L x P x A):
P 365 x L 165 x A 485 mm
P 365 x L 240 x A 485 mm
l 130 x H 280 mm
l 137 x H 400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Wide filling opening allows for easy cleaning
- Carrying handles and screw lid guarantee safe and convenient transport
- Can also be used as a settling canister
- Manufactured from transparent HDPE
- UV stabilized
- Self-adhesive blue litre graduation and spigots available as accessory
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Capacità (sistema imperiale) | 1.59 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 5 l |
| Certificazione/Conformità | Suitable for foodstuffs |
| Tipo di chiusura | Coperchio a vite |
| Colore | Transparent |
| Dimensioni (L x P x A) | l 130 x H 280 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Adatto per l'uso con alimenti, comodo e sicuro da trasportare, utile come contenitore di sedimentazione |
| Graduazioni | Liter scale available separately |
| Include | Connettore filettato da 0.75“, maniglie di trasporto, coperchio a vite |
| Vedi altri risultati |