Learn More
Buerkle™ HDPE, Wide Neck Jerry Can
Codice prodotto. 10390431 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
6 L
11 L
20 L
30 L
Profondità (sistema metrico):
264 mm
365 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10390431
Marca: Buerkle™ 04310005
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Wide-necked canister with extremely wide filling opening, easy to clean on the inside, which is particularly important when storing sensitive substances.
  • Wide filling opening allows for easy cleaning
  • Carrying handles and screw lid guarantee safe and convenient transport
  • Can also be used as a settling canister
  • Manufactured from transparent HDPE
  • UV stabilized
  • Self-adhesive blue litre graduation and spigots available as accessory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 1.59 gal.
Capacità (sistema metrico) 6 L
Certificazione/Conformità Suitable for foodstuffs
Colore chiusura Blue
Dimensione chiusura 88 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Colore Transparent
Profondità (sistema metrico) 264 mm
Monouso Reusable
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for Use with Foodstuffs, Safe and Convenient Transport, Used as a Settling Canister
Graduazioni Liter scale available separately
Altezza (sistema metrico) con chiusura 287 mm
Include Carrying handles, screw lid
Materiale HDPE
Mouth Style Wide
Stile collo Wide
Product Type Jerry Can
Sterilità Non-sterile
Larghezza (sistema metrico) 130 mm