Learn More
Buerkle™ HDPE, Wide Neck Jerry Can
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
6 L
11 L
20 L
30 L
Profondità (sistema metrico):
264 mm
365 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Wide filling opening allows for easy cleaning
- Carrying handles and screw lid guarantee safe and convenient transport
- Can also be used as a settling canister
- Manufactured from transparent HDPE
- UV stabilized
- Self-adhesive blue litre graduation and spigots available as accessory
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Capacità (sistema imperiale) | 5.3 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 20 L |
| Certificazione/Conformità | Suitable for foodstuffs |
| Colore chiusura | Blue |
| Dimensione chiusura | 88 mm |
| Tipo di chiusura | Screw Cap |
| Colore | Transparent |
| Profondità (sistema metrico) | 365 mm |
| Monouso | Reusable |
| Vedi altri risultati |