Learn More
Buerkle™ HDPE Wide Neck Square Bottles
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- HDPE, transparent, shatterproof
- Special labelling area for labels or manual lettering
- Leakproof
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Colore | Transparent |
| Descrizione | Pozzetti quadrati |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 30 mm |
| Materiale | HDPE |
| Lunghezza (sistema metrico) | 59 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 59 mm |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | 50 mm |
| Closure Included | Sì |
| Bocca | Stretta |
| Vedi altri risultati |