Learn More
Buerkle™ Bottiglie per reagenti quadrate in HDPE con collo largo
Codice prodotto. 11827702 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 ml
250 mL
500 ml
750 mL
1000 ml
1500 mL
2500 mL
4000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Codice prodotto. 11827702
Marca: Buerkle™ 03421000
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
The Wide-neck reagent bottle is particularly suited for storing, packing, taking samples, sampling and transport of granules and paste-like media.
  • HDPE, transparent
  • PP tamper-evident screw cap, blue
  • UN approval for bulk goods
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 ml
Colore Transparent
Diametro (sistema metrico) interno collo 43 mm
Materiale HDPE
Lunghezza (sistema metrico) 85 mm
Larghezza (sistema metrico) 85 mm
Dimensioni filettatura (sistema metrico) 54 mm
Colore chiusura Blu
Certificazione/Conformità UN Approval
Closure Included
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 214 mm
Materiale chiusura Polipropilene
Tipo di chiusura Tappo a vite