Learn More
Buerkle™ Bottiglie per reagenti quadrate in HDPE con collo largo
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 ml
250 mL
500 ml
750 mL
1000 ml
1500 mL
2500 mL
4000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Descrizione
- HDPE, transparent
- PP tamper-evident screw cap, blue
- UN approval for bulk goods
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 4000 mL |
| Colore | Transparent |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 80 mm |
| Dimensioni (L x P x A) | 142 x 142 x 294 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 69 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Foodstuffs |
| Materiale | HDPE |
| Lunghezza (sistema metrico) | 142 mm |
| ID collo (sistema metrico) | 69 mm |
| Peso (sistema metrico) | 0.2815 kg |
| Vedi altri risultati |