Learn More
Buerkle™ HDPE Wide-Necked Boxes, Round
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
1500 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- HDPE, transparent, shatterproof
- Screw lid made of PP with seal made of PE
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1500 mL |
| Colore | Transparent |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 67 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Foodstuff |
| Include | Screw Lid |
| Materiale | HDPE |
| Quantità | 1 |
| Peso (sistema metrico) | 0.078 kg |
| Chiarezza | Transparent |
| Closure Included | Sì |
| Vedi altri risultati |