Learn More
Kautex™ HDPE Wrench
Codice prodotto. 10641043
Click to view available options
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
00 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Product Code. 10641043
Brand: Kautex™ 2000085102
Only null left
Add to basket
Add to basket
  • Wrench suitable for all sizes of wide neck closures from 100-4.000 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Da utilizzare con (applicazione) Closures
Materiale HDPE
Dimensioni filettatura (sistema metrico) 00 mm
Certificato Yes
Finitura collo 00 mm
Certificazione/Conformità DIN 28 and DIN 80
Product Type Wrench