Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Headspace/Soil Gas Syringes
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- High quality solutions for liquid handling
- Accurate and reproducible injections
- Headspace/soil gas analysis syringes
Specifica
Specifica
| Accuracy | ±1% |
| Descrizione | Headspace Syringe |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.75 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 1.587 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 60 mm |
| Quantità | 1/Pk. |
| Volume (sistema metrico) | 5 mL |