Learn More
Fisherbrand™ Fiala con spazio di testa, collo a fascetta smussato, in vetro trasparente
Codice prodotto. 15552340 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
9.4 ml
21.2 mL
22 mL
22.4 mL
Stile della base:
Fondo piatto
Fondo rotondo
Round Bottom
Marking Spot:
No
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 15552340
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Fondo sferico o piatto.
  • Clear
  • Glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 22.75 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 21.2 mL
Da utilizzare con (applicazione) Spazio di testa
Stile collo Bevelled Crimp
Tipo di imballaggio CleanPack, scatola in polipropilene
Volume (sistema metrico) residuo 800 μL
Volume (sistema metrico) di lavorazione 20 mL
Stile della base Fondo piatto
Altezza (sistema metrico) 75.5 mm
Quantità 100
Dimensione chiusura ND20
Marking Spot No