Learn More
Fisherbrand™ Fiala per l'analisi dello spazio di testa, a capsula, collo lungo, vetro trasparente
Codice prodotto. p-7113983 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
11.7 mL
20.9 mL
21.2 ml
Stile della base:
Fondo piatto
Fondo rotondo
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 10680843
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Fondo sferico o piatto.
  • Collo stretto
  • Fondo piatto
  • Collo allungato
  • Vetro
  • Trasparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 22.5 mm
Materiale Vetro
Volume (sistema metrico) 11.7 mL
Da utilizzare con (applicazione) Spazio di testa
Stile collo Capsula
Tipo di imballaggio CleanPack, scatola in polipropilene
Volume (sistema metrico) residuo <800 μl
Volume (sistema metrico) di lavorazione 10 ml
Stile della base Fondo piatto
Altezza (sistema metrico) 46 mm
Quantità 100
Dimensione chiusura ND20
Marking Spot No