Learn More
Fisherbrand™ Fiala per l'analisi dello spazio di testa, filettatura di precisione, vetro
Codice prodotto. 12951221 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10.8 ml
20.6 ml
Colore:
Ambra
Trasparente
Dimensione della confezione:
pezzi 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Colore unitSize
12951221 20.6 ml Ambra pezzi 100
11506114 10.8 ml Trasparente pezzi 100
12941221 20.6 ml Trasparente pezzi 100
11526114 10.8 ml Ambra pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12951221
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Disponibile con fondo sferico o piatto.
  • Flat bottom
  • Bevelled top or flat DIN Crimp Neck/Screw Neck
  • Clear or Amber Glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Ambra
Diametro (sistema metrico) esterno 22.5 mm
Materiale Vetro
Volume (sistema metrico) 20.6 ml
Da utilizzare con (applicazione) Spazio di testa
Stile collo Filettatura di precisione
Tipo di imballaggio CleanPack, scatola in polipropilene
Volume (sistema metrico) residuo <800 μl
Volume (sistema metrico) di lavorazione 18 ml
Stile della base Fondo rotondo
Quantità 100
Dimensione chiusura 18
Marking Spot No
Altezza (sistema metrico) 75.5 mm