Learn More
Fisherbrand™ Fiala per l'analisi dello spazio di testa, filettatura di precisione, vetro
Codice prodotto. p-7113842 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10.8 ml
20.6 ml
Colore:
Ambra
Trasparente
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11506114
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Disponibile con fondo sferico o piatto.
  • Fondo piatto
  • Bordo smussato o collo a fascetta DIN/collo a vite
  • In vetro trasparente e ambrato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 22.5mm
Materiale Vetro
Volume (sistema metrico) 10.8 ml
Da utilizzare con (applicazione) Spazio di testa
Stile collo Filettatura di precisione
Tipo di imballaggio PP-scatola
Volume (sistema metrico) residuo <800 μl
Volume (sistema metrico) di lavorazione 8 ml
Stile della base Fondo rotondo
Altezza (sistema metrico) 46 mm
Quantità 100
Dimensione chiusura 18