Descrizione
Questo inserto Heat-On è adatto al riscaldamento di palloni a fondo rotondo da 10 ml.
Per un utilizzo ottimale si raccomanda di acquistare il supporto Multi-Well completo di maniglie di sicurezza.
La temperatura massima per uso continuativo è di 260°C. Al fine di poter effettuare misurazioni precise a mezzo di un sensore, il supporto Multi-Well prevede un piccolo foro laterale.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 10 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | For Multi Well Holder |
| Tipo | Heat-On Insert |
| Tensione | 100/230 V |
| Rivestimento | Fluoropolymer |
| Materiale | Aluminium 6082 HE30 |