Descrizione
Questo pacchetto comprende il supporto Multi-Well e 3 inserti per palloni a fondo rotondo di piccole dimensioni. Gli inserti Heat-On sono disponibili per palloni a fondo rotondo da 25 ml, 50 mL e 100 mL (due per ciascuna misura); il supporto Multi-Well può accoglierne fino a un massimo di due contemporaneamente.
La temperatura massima per uso continuativo è di 260°C. Al fine di poter effettuare misurazioni precise a mezzo di un sensore, il supporto Multi-Well prevede un piccolo foro laterale.
Le maniglie di sicurezza sono opzionali e quindi disponibili separatamente.
Order Info
dimProductType
Specifica
Specifica
| Tipo | Heat-On Multi-Well Basic Package |
| Rivestimento | Polymer |
| Materiale | Aluminum |