Learn More
Brady™ Etichette in poliimmide resistenti al calore
Codice prodotto. 17858374
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0.187 x 1 in.
0.2 x 0.65 in.
0.25 x 0.25 in.
0.25 x 0.75 in.
0.25 x 0.9 in.
0.25 x 1.5 in.
0.25 x 2 in.
0.275 x 0.5 in.
0.375 x 0.375 in.
0.375 x 1 in.
0.4 x 0.4 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura):
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
M710, BMP71
Altezza (sistema metrico):
4.75 mm
5.08 mm
6.35 mm
6.99 mm
9.53 mm
10.16 mm
Forma:
Rectangle
Square
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 500
pezzi 750
Codice prodotto. 17858374
Marca: Brady™ 174204
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Il poliimmide per alte temperature (B-727) resiste in ambienti di saldatura a onda e a vari lavaggi aggressivi per l’etichettatura pre-processo di schede e componenti elettronici.
  • Il poliimmide per alte temperature (B-727) resiste in ambienti di saldatura a onda e a vari lavaggi aggressivi per l'etichettatura pre-processo di schede e componenti elettronici.
  • L'adesivo ultraresistente è studiato per l'uso con protocolli di lavaggio e detergenti chimici molto aggressivi, ed è ideale per sistemi di applicazione automatica
  • Il poliimmide bianco lucido è stampabile a trasferimento termico
  • UL Approved; conforme ai requisiti MIL-STD-202G, metodo 215K
  • Temperatura di utilizzo da -70 a 100°C (da -94 a 212°F)
  • I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, MIL-STD-202G, UL Recognized
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Rivestimento None
Colore White
Finitura Gloss
Formato Die-cut
Materiale Polyimide
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Circuit Board Labeling, Component and Equipment Labeling, Temperature Indicating Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Senza lattice No
Quantità 750 Labels
Forma Square
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -94°F to +572°F
Temperature Range (Metric) -70°C to +300°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0044 in.
Spessore (sistema metrico) 0.112 mm
Dimensions (LxW) 0.25 x 0.25 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 0.25 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0.25 in.
Larghezza (sistema metrico) 6.35 mm
Altezza (sistema metrico) 6.35 mm
Alternate Part Number M6-1-727