Learn More
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek Autoclave Pouch, with Steam Indicator Dot
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17841081 Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
106.7 x 91.4 cm (42 x 36 in.)
121.9 x 91.4 cm (48 x 36 in.)
145 x 145 cm (57 x 57 in.)
15.2 x 7.6 cm (6 x 3 in.)
152.4 x 91.4 cm (60 x 36 in.)
35.6 x 2.54 cm (14 x 1 in.)
40.6 x 30.5 cm (16 x 12 in.)
45.7 x 38.1 cm (18 x 15 in.)
61 x 91.4 cm (24 x 36 in.)
76.2 x 76.2 cm (30 x 30 in.)
81 x 81 cm (32 x 32 in.)
91.4 x 91.4 cm (36 x 36 in.)
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Codice prodotto. 17841081
Marca: Keystone Cleanroom Products COVMGTVKUB57X57
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Tyvek Pouch that offers high breathability while providing a barrier from microbial contamination after sterilization.
  • All Tyvek construction for strength and microbial barrier
  • Designed for steam sterilization
  • Strong Factory seals
  • Heat Seal Closure
  • Recommended for sterilization of pharmaceutical equipment and components
  • Manufactured and packaged in a ISO 6 cleanroom
  • Improves the efficiency of the Parts Preparation Department
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 3086 oz.
Capacità (sistema metrico) 91.3 L
Certificazione/Conformità COC
Tipo di chiusura Heat Seal
Colore White
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pharmaceutical Equipment
Materiale Tyvek
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema metrico) 0.2 mm
Senza lattice Yes
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) <250°F
Temperature Range (Metric) <125°C
Spessore (sistema imperiale) 8 mil
Dimensioni (L x P) 145 x 145 cm (57 x 57 in.)
Lunghezza (sistema imperiale) 57 in.
Lunghezza (sistema metrico) 144.8 cm
Larghezza (sistema imperiale) 57 in.
Larghezza (sistema metrico) 144.8 cm
Product Type Autoclave Bag