Learn More
Keystone Cleanroom Products Heat-Seal Tyvek Autoclave Bag
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17708167 Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Dimensioni (L x P):
26 x 16 in.
30 x 27 in.
Codice prodotto. unitSize Dimensioni (L x P)
17708167 pezzi 50 -
17778027 pezzi 100 26 x 16 in.
17768117 pezzi 50 30 x 27 in.
3 options
Codice prodotto. 17708167
Marca: Keystone Cleanroom Products BGT2A4236MITT2WOCPE
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Keystone Cleanroom Products Heat-Seal Tyvek Autoclave Bag is a portable isolator in an easy to use, economical bag form. Ideal for difficult-to-sterilize equipment that typically requires aseptic connections after sterilization.
  • Tyvek™/PE Film construction for excellent strength and exceptional microbial barrier
  • Designed for steam sterilization
  • Heat Seal Closure
  • Integrated Mittens
  • Recommended for sterilization of pharmaceutical equipment
  • Manufactured and packaged in controlled cleanroom environment
  • Make aseptic connections inside the Isolator Bag
  • Eliminates risks of contamination
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità Certificate of Conformance (COC)
Tipo di chiusura Heat Seal
Colore White
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Steam Sterilization
Include Integrated mittens, see-through window, and steam indicator
Materiale Tyvek
Sterilità Non-sterile
Senza lattice Yes
Metodo di sterilizzazione Steam
Lunghezza (sistema imperiale) 36 in.
Lunghezza (sistema metrico) 91.4 cm
Larghezza (sistema imperiale) 42 in.
Larghezza (sistema metrico) 106.7 cm
Product Type Autoclave Bag