Learn More
Epredia™ Heat-Sealable Polyethylene Bags, 3 x 5 in. (7.6 x 12.7cm)
Codice prodotto. 12734878
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
9 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 12734878
Marca: Epredia™ 844
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Protect specimens for mailing with Epredia™ Heat-Sealable Polyethylene Bags.
  • Heavy-duty polyethylene construction
  • Heat-sealable to ensure leak-resistant storage
Ordering Information:
  • Sold in packs of 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Heat-Sealable Bag
Materiale Polyethylene
Diametro (sistema metrico) 240 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 22.9 cm
Larghezza (sistema imperiale) 16 in.
Larghezza (sistema metrico) 40.6 cm