Learn More
Eppendorf™ Heat Sealer S100
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Tipo di spina:
EU Plug
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Hermetic sealing of multiwell plates
- Fixed sealing temperature for reproducible results
- Eliminates evaporation in PCR, reducing cross contamination
- Seals 96- and 384-well plates
- Compact design, portable device
- Integrated thermostats prevents overheating
- Improved mechanics for even easier sealing
- PCR plate adapter included
Specifica
Specifica
| Hertz | 50/60 Hz |
| Tensione | 100/230 V |
| Dimensioni (L x P x A) | 220 × 250 × 230 mm |
| Requisiti elettrici | 100/230 V, 50/60 Hz |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 96- and 384-well plates |
| Tipo di spina | EU Plug |