missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ Heat Sealing Film
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-20°C to +120°C
-200°C to +110°C
-80°C to +110°C
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
Heat sealing films provide very good protection against evaporation and contamination due to the tight seal.
Aluminum foils are used for PP and PS plates. They are resistant to solvents and are used both at low temperatures and for storage at room temperature. Depending on the application, they are peelable or pierceable.
The transparent film in PE is used for PP sheets. Due to its good optical properties it is suitable for qPCR and colorimetric assays.
Specifica
Specifica
| Colore | Silver |
| Materiale | Aluminum |
| Sterilità | Non-sterile |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Adesivo | Aluminum Heat Seal |
| Forabile | Sì |
| Temperature Range (Metric) | -20°C to +120°C |
| Fit for Purpose | PCR Ready |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto