Learn More
Biochrom Heated Cell Holder for Novaspec III+ and Novaspec Pro Spectrophotometers
Click to view available options
Tipo:
Heated Cell Holder
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Heated cell holder
- For use with Biochrom Novaspec III+ and Novaspec Pro Spectrophotometers
Specifica
Specifica
| Compatibilità | Novaspec III+ and Novaspec Pro Spectrophotometers |
| Tipo | Heated Cell Holder |
| Monouso | Reusable |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Thermostatted Measurements at 37°C |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Novaspec III+, Novaspec Pro, WPA S800+ & S1200+ Spectrophotometers |
| Temperatura di esercizio | 37°C |