Learn More
Ohaus™ Heated/Cooled Thermal Shaker
Codice prodotto. 15722219 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Intervallo di velocità:
300 to 3000 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15722219
Marca: Ohaus™ 30391998
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
OHAUS™ Heated/Cooled Thermal Shaker designed for applications that require consistent and precise high-speed shaking with temperature control.
  • Designed especially for applications that require consistent and precise results
  • With rapid heating, cooling and high-speed shaking capabilities
  • Uses interchangeable blocks to accommodate a wide variety of tubes and microplate formats
  • The easy-to-use 109mm wide (4.3 inch) colour LCD touch screen interface allows the user to save and visibly track progress through the live status bar
  • Enhanced electronics and dual temperature sensors provide accurate, dependable temperature settings across the operating range
  • Internal memory stores five separate five-step programs, unlimited with USB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Orbita 3 mm
Intervallo di velocità 300 to 3000 rpm
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz, 0.0 A
Temperature Range (Metric) Ambient -17° to 100°C
Amperaggio 0.9 A
Profondità (sistema imperiale) 10.25 in.
Profondità (sistema metrico) 26.00 cm
Dimensioni (L x P) 26.00 x 24.80 cm
Dimensioni (L x P x A) 26 x 24.8 x 13.2 cm
Altezza (sistema imperiale) 5.20 in.
Altezza (sistema metrico) 13.2 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 10.25 in.
Lunghezza (sistema metrico) 26.00 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9.75 in.
Larghezza (sistema metrico) 24.80 cm
Modello Brushless DC Motor
Display Touch Control
Intervallo temporizzatore 1 sec. to 99:59 hr.