Learn More
Labconco™ Heated Shelves with Sensors
Codice prodotto. p-7079268 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Click to view available options
Tensione:
230 V
Da utilizzare con (applicazione):
Bulk Tray Dryer
Small tray dryer
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15864105
Marca: Labconco™ 730151010
Includes
1 shelf, 1 temperature probe
Requires
FreeZone Freeze Dryer, FreeZone Bulk Tray Dryer
Used to monitor sample or shelf temperature
  • FreeZone Bulk and Small Tray Dryers include three and can accommodate two additional Heated Shelves with Sensors
  • Sensor, included with Heated Shelf, may be used to monitor sample or shelf temperature
  • Shelves for Bulk Tray Dryers are32.2W x 43.2cm D (12.7 x 17 in.) each. Shelves for Small Tray Dryers are 26.9W x 30.5cm D (10.6 x 12.0 in.) each
  • Stainless steel shelf with 200w heater and sensor probe
Warranty
Un anno
Specifica
Tipo Heated Shelf
Temperature Range (Metric) +60°C
Materiale Steel
Da utilizzare con (applicazione) Bulk Tray Dryer
Include 1 shelf, 1 temperature probe
Profondità (sistema imperiale) 17 in.
Profondità (sistema metrico) 43.1 cm
Larghezza (sistema imperiale) 17 in.
Larghezza (sistema metrico) 43.1 cm
Altezza (sistema imperiale) 1 in.
Altezza (sistema metrico) 2.5 cm
Tensione 230 V
Frequenza 50/60 Hz
Peso di spedizione (sistema imperiale) 18 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 8.16 kg