Learn More
Ohaus™ Heated Thermal Shaker
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Orbita:
3 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Designed for heating and cooling applications that require consistent and precise high-speed shaking with dependable temperature control from 17°C below ambient to 100°C
- Temperature can be user-calibrated when precision is required
- Customize applications with interchangeable blocks to accommodate tubes & microplates
- Intuitive touchscreen allows the user to view all steps of the program while monitoring the progress
Specifica
Specifica
| Orbita | 3 mm |
| Intervallo di velocità | 300 to 3000 rpm |
| Requisiti elettrici | 230 V, 50/60 Hz, 0.9 A |
| Temperature Range (Metric) | 4°C to 100°C |
| Amperaggio | 0.9 A |
| Capacità | Thermal Block |
| Certificazione/Conformità | CE, TUV |
| Profondità (sistema imperiale) | 10.25 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 26.00 cm |
| Dimensioni (L x P) | 26.00 x 24.80 cm |
| Vedi altri risultati |