Learn More
Heathrow Scientific™ Porta pipette Grab Rack™
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Posizioni:
50 pozzetti, diam. 16 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Il rack è composto da prese in silicone nei pozzetti per mantenere ferme le provette
- Il design del rack ABS a doppio strato mantiene le provette in posizione verticale
- Le provette non fuoriescono quando il rack viene capovolto per cui è possibile gettare tutto il contenuto contemporaneamente
- Le provette si inseriscono e si estraggono spingendo o tirando senza forzare
- Array da 5 x 10 pozzetti; nessun assemblaggio richiesto
Specifica
Specifica
| Include | Silicon Grip |
| Colore | Bianco |
| Materiale | Plastica ABS |
| Posizioni | 50 pozzetti, diam. 16 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Provette da 5 a 10 ml |
| Size | 259 x 127 x 49 mm |
| Dimensioni (L x P x A) | 259 x 127 x 49 mm |