Learn More
Heidolph™ Bagni riscaldanti
Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Bagno riscaldante
Heating Bath
Capacità (sistema metrico):
1 l
4 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- 1-l Heating bath for oil
- Oil bath Heidolph for oil up to 250°C
- Aluminum bath for superior heat transfer
- Comes with two insulated safety handles and safety rim for secure mounting on the hot plate
- Maximum temperature of 250°C
- Accessory for magnetic stirrers
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1 l |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Oil |
| Tipo | Bagno riscaldante |