Learn More
Cole-Parmer™ Heating Block for Electrothermal™ RS-250D-S Shaking Reaction Stations
Click to view available options
Capacità:
4 x 96-well PTFE Microplates
40 x 24 mm Tubes
96 x 16 mm Tubes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Compatible with Electrothermal RS9000 Reaction Stations
Specifica
Specifica
| Descrizione | Heating Block for Reaction System |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | RS-250D-S Shaking Reaction Stations |
| Capacità | 40 x 24 mm Tubes |
| No. of Places | 40 |
| Tipo | Heating Block |
| Warranty | 1 Year |