Learn More
Cole-Parmer™ Heating Block for Electrothermal™ RS-250D-S Shaking Reaction Stations
Codice prodotto. 11894770
Click to view available options
Capacità:
4 x 96-well PTFE Microplates
40 x 24 mm Tubes
96 x 16 mm Tubes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11894770
Marca: Cole-Parmer™ 9996805
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Accessory heating blocks to keep your reactions running smoothly.
  • Compatible with Electrothermal RS9000 Reaction Stations
One year warranty
  • Specifica
    Descrizione Heating Block for Reaction System
    Da utilizzare con (apparecchiatura) RS-250D-S Shaking Reaction Stations
    Capacità 4 x 96-well PTFE Microplates
    Materiale PTFE
    Tipo Heating Block
    Include 4 Blocks, 96 Wells
    Warranty 1 Year