Learn More
Horst™ Heating Hose
Codice prodotto. 12684546
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
4mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12684546
Marca: Horst™ 822637
Solo null disponibili
Specifica
Diametro (sistema metrico) 4mm
Lunghezza (sistema metrico) 1500 mm
Product Type Heating Hose
Temperatura (sistema metrico) 200°C