Learn More
Fisherbrand™ Manto riscaldante
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
250 mL
500 ml
1 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipo di unità di controllo | Integrated |
| Unità di controllo | Integrated |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Requisiti elettrici | 230V |
| Include | Controller |
| Materiale | Metal cased |
| Forma | Pear |
| Wattage | 60w |
| Product Type | Manto riscaldante |
| Temperatura (sistema metrico) | 450°C |