Learn More
Fisherbrand™ Manto riscaldante
Codice prodotto. p-8013145 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
250 mL
500 ml
1 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10733002
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Questi elementi riscaldanti con controller incorporati possono essere utilizzati per un'ampia varietà di applicazioni. I mantelli riscaldanti Fisherbrand™ sono racchiusi in un contenitore metallico con un esclusivo flusso d'aria che mantiene l'esterno fresco al tatto.
  • Schermatura con collegamento a terra e doppio fusibile
  • Le cartucce dell'elemento riscaldante sono sostituibili
  • Nessuna necessità di dispositivi di controllo esterni
  • Spie luminose per indicare 'riscaldamento' e 'accensione'
  • °
Specifica
Tipo di unità di controllo Integrated
Capacità (sistema metrico) 1 l
Tensione 230 V
Requisiti elettrici 230 V
Include Controller
Materiale Metal cased
Forma A pera
Wattage 380 w
Product Type Manto riscaldante
Temperatura (sistema metrico) 450°C
Frequenza 50 Hz